Print…
Ácido 3-Fluorobenzoico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16511.14 A16511.22
A16511.14EA 68.4 EUR
A16511.14 A16511.22
Ácido 3-Fluorobenzoico ≥99%
Ácido 3-Fluorobenzoico
Purity: 99% CAS No.: 455-38-9 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1906920
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de ebulição: 251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Densidade: 1,474
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002489
Número CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0