Print…
Ácido 3-Fluorobenzoico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119370250 119371000 119370050
ACRO119370250EA 42.7 EUR
ACRO119370250 ACRO119371000 ACRO119370050
Ácido 3-Fluorobenzoico 99%
Ácido 3-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Peso Molecular: 140.11 g/mol
Ponto de ebulição: 251
Ponto de Fusão: 121…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002489
Número CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm