Print…
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15876.03 A15876.06 A15876.14
A15876.03EA 20.5 EUR
A15876.03 A15876.06 A15876.14
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 455-86-7 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2085848 MDL No.: MFCD00011672
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Peso Molecular: 158.1 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011672
Número CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6