Print…
Acido 2-Fluorobenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Fluorobenzoic acid
A11015.22 A11015.36
A11015.22EA 76.3 EUR
A11015.22 A11015.36
Acido 2-Fluorobenzoico ≥98%
Acido 2-Fluorobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 445-29-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 971265
Fórmula: C₇H₅FO₂
Peso Molecular: 140.11 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Densidade: 1.46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002405
Número CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1