Print…
Acido 2-Fluorobenzoico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119360250 119361000
ACRO119360250EA 24.5 EUR
ACRO119360250 ACRO119361000
Acido 2-Fluorobenzoico 99%
Acido 2-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002405
Número CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
GC ≥98.5 %