2,6-Difluorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14558.14
A14558.22
A14558.14EA
71.8
EUR
A14558.14
A14558.22
2,6-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 385-00-2
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 156-160°
Boiling Point: 72-77°/13mm
Beilstein Reference: 973774
MDL No.: MFCD00002411
Fórmula:
C₇H₄F₂O₂ Ponto de ebulição: 72…77 °C (13 mmHg) Ponto de Fusão: 156…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002411 Número CAS: 385-00-2 EINECS: 206-856-3 |