Print…
2,4,6-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19758.03 A19758.06
A19758.03EA 65.7 EUR
A19758.03 A19758.06
2,4,6-Trifluorobenzoic acid ≥98%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 28314-80-9 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 140-142° Beilstein Reference: 1958300
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Peso Molecular: 176.09 g/mol
Ponto de ebulição: 237
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042398
Número CAS: 28314-80-9