Print…
2,3,4-Trifluorobenzoic acid 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20696.06 B20696.14
B20696.06EA 117 EUR
B20696.06 B20696.14
2,3,4-Trifluorobenzoic acid 98
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 61079-72-9 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 140-142° Beilstein Reference: 7476020
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Peso Molecular: 176.09 g/mol
Ponto de ebulição: 237
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061232
Número CAS: 61079-72-9