Print…
4-Fluorobenzonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Fluorobenzonitrile
160810050 160810250
ACRO160810050EA 28.8 EUR
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorobenzonitrile 99%
4-Fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄FN
Ponto de ebulição: 188 °C (750 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…36 °C
Densidade: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001812
Número CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol