3,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15600.06
A15600.14
A15600.22
A15600.06EA
48.5
EUR
A15600.06
A15600.14
A15600.22
3,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
3,4-Difluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 64248-62-0
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 69°(156°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 2082224
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00011666
Fórmula:
C₇H₃F₂N Peso Molecular: 139.1 g/mol Ponto de ebulição: 180 °C Ponto de Fusão: 48…52 °C Ponto de Inflamação: 69 °C (156 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011666 Número CAS: 64248-62-0 EINECS: 264-751-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |