2,6-Difluorobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10454.09
A10454.18
A10454.30
A10454.09EA
29
EUR
A10454.09
A10454.18
A10454.30
2,6-Difluorobenzonitrile ≥98%
2,6-Difluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1897-52-5
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4875
Odour: Almond-like
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 197-198°
Beilstein Reference: 2045292
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001778
Fórmula:
C₇H₃F₂N Peso Molecular: 139.1 g/mol Ponto de ebulição: 197…198 °C Ponto de Fusão: 28…32 °C Densidade: 1.246 Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001778 Número CAS: 1897-52-5 EINECS: 217-589-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |