Print…
2,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14113.06 A14113.14
A14113.06EA 42.3 EUR
A14113.06 A14113.14
2,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
2,4-Difluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3939-09-1 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 1940316 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00009826
Fórmula: C₇H₃F₂N
Peso Molecular: 139.1 g/mol
Ponto de ebulição: 189 °C
Ponto de Fusão: 43…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009826
Número CAS: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III