Print…
3-Fluro-p-anisaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
B23827.03 B23827.06
B23827.03EA 25.5 EUR
B23827.03 B23827.06
3-Fluro-p-anisaldeído ≥98%
3-Fluro-p-anisaldeído
Purity: 98% CAS No.: 351-54-2 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-35° Boiling Point: 129-132°/11mm Beilstein Reference: 1942621 MDL No.: MFCD00003349
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 129…132 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…35 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003349
Número CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3