5-Fluoro-2-nitrobenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19327.03
L19327.06
L19327.03EA
79.6
EUR
L19327.03
L19327.06
5-Fluoro-2-nitrobenzaldeído ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldeído
Purity: 98%
CAS No.: 395-81-3
Molecular Formula: C7H4FNO3
Formula Weight: 169.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 153°/23mm
MDL No.: MFCD00153175
Fórmula:
C₇H₄FNO₃ Ponto de ebulição: 153 °C (23 mmHg) Ponto de Fusão: 93…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153175 Número CAS: 395-81-3 EINECS: 206-903-8 |