4-Fluorobenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15383.14
A15383.22
A15383.36
A15383.14EA
37.4
EUR
A15383.14
A15383.22
A15383.36
4-Fluorobenzaldeído ≥98%
4-Fluorobenzaldeído
Purity: 98%
CAS No.: 459-57-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: -10°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385857
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003378
Fórmula:
C₇H₅FO Peso Molecular: 124.11 g/mol Ponto de ebulição: 180…181 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 1.175 Ponto de Inflamação: 56 °C (133 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003378 Número CAS: 459-57-4 EINECS: 207-293-6 UN: 1989 ADR: 3 III |