Print…
4-Fluorobenzaldeído 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156150500 156152500 156150010
ACRO156150500EA 61 EUR
ACRO156150500 ACRO156152500 ACRO156150010
4-Fluorobenzaldeído 98+%
4-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181 °C (758 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1.15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003378
Número CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %