3-Fluorobenzaldeído ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11396.09
A11396.18
A11396.30
A11396.09EA
34.7
EUR
A11396.09
A11396.18
A11396.30
3-Fluorobenzaldeído ≥97%
3-Fluorobenzaldeído
Purity: 97%
CAS No.: 456-48-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 970178
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003348
Fórmula:
C₇H₅FO Peso Molecular: 124.11 g/mol Ponto de ebulição: 173 °C Densidade: 1.174 Ponto de Inflamação: 56 °C (132 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003348 Número CAS: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN: 1989 ADR: 3 III |