Print…
3-Fluorobenzaldeído 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 34.5 EUR
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorobenzaldeído 98+%
3-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 66…68 °C (20 mmHg)
Densidade: 1.17 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003348
Número CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure