3,5-Difluorobenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16917.03
A16917.06
A16917.14
A16917.03EA
38.2
EUR
A16917.03
A16917.06
A16917.14
3,5-Difluorobenzaldehyde ≥97%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 32085-88-4
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 61-63°/43mm
Beilstein Reference: 2573392
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010329
Fórmula:
C₇H₄F₂O Peso Molecular: 142.1 g/mol Ponto de ebulição: 61…63 °C (43 mmHg) Ponto de Inflamação: 56 °C (132 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010329 Número CAS: 32085-88-4 UN: 1989 ADR: 3 III |