Print…
3,5-Difluorobenzaldehyde 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
293470010 293470050
ACRO293470010EA 27.3 EUR
ACRO293470010 ACRO293470050
3,5-Difluorobenzaldehyde 98+%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 61…63 °C (43 mmHg)
Densidade: 1.296 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010329
Número CAS: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear light green Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %