Print…
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
271300050 271300250
ACRO271300050EA 61 EUR
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 53
Densidade: 1.29 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010328
Número CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %