2-Fluorobenzaldeído ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13800.06
A13800.14
A13800.22
A13800.36
A13800.06EA
28.9
EUR
A13800.06
A13800.14
A13800.22
A13800.36
2-Fluorobenzaldeído ≥97%
2-Fluorobenzaldeído
Purity: 97%
CAS No.: 446-52-6
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Odourless
Melting Point: -45°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 507155
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003302
Fórmula:
C₇H₅FO Peso Molecular: 124.11 g/mol Ponto de ebulição: 172…174 °C Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 1.180 Ponto de Inflamação: 55 °C (131 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003302 Número CAS: 446-52-6 EINECS: 207-171-2 UN: 1989 ADR: 3 III |