Print…
2-Fluorobenzaldeído 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119320250 119321000
ACRO119320250EA 52.1 EUR
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorobenzaldeído 97%
2-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 172…174 °C
Ponto de Fusão: –44.5 °C
Densidade: 1.17 g/cm³
Ponto de Inflamação: 55
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003302
Número CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %