2,6-Difluorobenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18099.14
A18099.06
A18099.14EA
250
EUR
A18099.14
A18099.06
2,6-Difluorobenzaldehyde ≥97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 437-81-0
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 85-86°/20mm
Beilstein Reference: 1935273
MDL No.: MFCD00010293
Fórmula:
C₇H₄F₂O Peso Molecular: 142.1 g/mol Ponto de ebulição: 85…86 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 15…17 °C Densidade: 1.317 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010293 Número CAS: 437-81-0 |