2,4-Difluorobenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 1550-35-2
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 65-66°/17mm
Beilstein Reference: 2243422
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010326
Fórmula:
C₇H₄F₂O Ponto de ebulição: 65…66 °C (17 mmHg) Ponto de Fusão: 2…3 °C Densidade: 1,299 Ponto de Inflamação: 55 °C (131 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010326 Número CAS: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |