Print…
2,4-Difluorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
271470050 271470250
ACRO271470050EA 54 EUR
ACRO271470050 ACRO271470250
2,4-Difluorobenzaldeído 98%
2,4-Difluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 65…66 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 2…3 °C
Densidade: 1.29 g/cm³
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010326
Número CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %