1,3-Difluorobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 372-18-9
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Melting Point: -59°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1904537
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000327
Fórmula:
C₆H₄F₂ Ponto de ebulição: 82…83 °C Ponto de Fusão: –59 °C Densidade: 1,160 Ponto de Inflamação: 2 °C (36 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000327 Número CAS: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN: 1993 ADR: 3,II |