Print…
1,3-Difluorobenzene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 41.7 EUR
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorobenzene 99+%
1,3-Difluorobenzene
Fórmula: C₆H₄F₂
Ponto de ebulição: 83 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000327
Número CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %