Print…
Cassetes para tecidos, Slimsette™, em pilhas QuickLoad™, M509T
Fornecedor: Simport Scientific
M509-10T M509-11T M509-12T M509-2T M509-3T M509-4T M509-5T M509-6T M509-7T M509-8T M509-9T
720-1422EA 710 EUR
720-1422 720-1424 720-1426 720-1431 720-1433 720-1435 720-1437 720-1439 720-1441 720-1443 720-1445
Cassetes para tecidos, Slimsette™, em pilhas QuickLoad™, M509T
Cassetes histológicas Cassetes de Processamento de Tecidos
Para utilizar com impressoras de jato de tinta Leica e Sakura.
  • A tampa de plástico inteiriça e descartável está pré-instalada em cada cassete
  • Elimina a necessidade de utilização de tampas de aço reutilizáveis
  • A tampa pode ser aberta e fechada as vezes que forem necessárias e volta sempre a trancar
Moldadas a partir de um polímero de acetal especial de alta densidade, mantêm as amostras submergidas em segurança e são totalmente resistentes à ação química dos solventes usados em laboratórios de histologia. As eficientes ranhuras de fluxo contínuo maximizam a troca de fluidos e asseguram uma drenagem adequada do reagente. A tampa não sobressai acima da cassete, o que permite economizar muito espaço.
Embalagem: As cassetes são embaladas em pilhas de 40. Cada caixa contém 50 pilhas para um total de 2000 cassetes.