Print…
Amostradores, PowderProof
Fornecedor: BURKLE
5302-0302 5302-0602 5302-0902 5302-1202 5302-0301 5302-0601 5302-0901 5302-1201 5302-0316 5302-0317 5302-0617 5302-0616 5302-0917 5302-0916 5302-1217 5302-1216
300-0193EA 2360 EUR
300-0193 300-0195 300-0017 300-0198 300-0192 300-0194 300-0196 300-0197 BURK5302-0316 BURK5302-0317 BURK5302-0617 BURK5302-0616 BURK5302-0917 BURK5302-0916 BURK5302-1217 BURK5302-1216
Amostradores, PowderProof
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
A garantia de qualidade começa com a inspeção das mercadorias recebidas. Uma amostra de todas as camadas de produtos a granel não é mais um problema com PowderProof®, o amostrador para pós e grânulos.
  • Muitos usos
  • Aço inoxidável AISI 316L (1,4404) / AISI 301 (1,4310)
  • Inclui motor, duas baterias recarregáveis, carregador rápido, lança, parafuso em espiral, bolsas, clipe de bolsa e escova de limpeza
  • Parafusos espirais adicionais disponíveis como acessórios
PowderProof® is the practically proven professional solution for mobile sampling of powders and granules. Different lances and augers can be attached to the robust drive unit and swapped without any problem. This modular design makes PowderProof® a versatile instrument for sampling powders and granules from drums, barrels, bags, or sacks.
Safe and reliable sampling is made even easier with useful accessories such as basket-enclosed bottles, sample bags, and close-it control seals.
PowderProof® with lance for horizontal use, such as sampling from sacks, with lance for vertical use, for sampling from open containers such as barrels, drums, or bags.