1,2-Difluorobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10377.09
A10377.18
A10377.30
A10377.09EA
54.6
EUR
A10377.09
A10377.18
A10377.30
1,2-Difluorobenzene ≥98%
1,2-Difluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 367-11-3
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1905113
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000284
Fórmula:
C₆H₄F₂ Ponto de ebulição: 92…94 °C Ponto de Fusão: –34 °C Densidade: 1,171 Ponto de Inflamação: 1 °C (33 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000284 Número CAS: 367-11-3 EINECS: 206-680-7 UN: 1993 ADR: 3,II |