Print…
1,2-Difluorobenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
155150100 155150500
ACRO155150100EA 47.6 EUR
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorobenzene 98%
1,2-Difluorobenzene
Fórmula: C₆H₄F₂
Ponto de ebulição: 92 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 1,158 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000284
Número CAS: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %