Print…
Dispensadores para frascos, DOSIPET
Fornecedor: KARTELL
83025 83010 83002 83005 83050 83060
KART83025EA 861 EUR
KART83025 KART83010 KART83002 KART83005 KART83050 KART83060
Dispensadores para frascos, DOSIPET
Dispensadores para Frascos
Volume variável, autoclavável.
  • Nunca foi tão rápido e fácil seleccionar o volume
  • A identificação de série datada do lote está impressa em cada DOSIPET (é essencial numa operação em conformidade com a lSO 9000)
  • Ao rodar o selector do modo de operação para os 180 graus, todo o líquido que está no tubo de descarga regressa ao frasco
  • O êmbolo do DOSIPET padrão desloca completamente o reagente com cada curso
Dispensadores para frascos totalmente ajustáveis com selector do modo de operação para efectuar uma purga de ar completa, com tubos de enchimento e deMais informação do produto