Print…
Copos de amostra, SeraNest™
Fornecedor: Simport Scientific
B720-13 B720-16
SIMPB720-13EA 391 EUR
SIMPB720-13 SIMPB720-16
Copos de amostra, SeraNest™
Recipientes de amostras Copos de amostras para analisadores
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNest™ and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904