3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10697.03
L10697.06
L10697.03EA
51.3
EUR
L10697.03
L10697.06
3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
3,5-Dichlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 17231-94-6
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 2041184
MDL No.: MFCD00041423
Fórmula:
C₆H₄Cl₂S Ponto de ebulição: 270…272 °C Ponto de Fusão: 60…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041423 Número CAS: 17231-94-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |