Print…
Espátulas duplas, micro, uma extremidade cónica
Fornecedor: RSG
039.210 039.160 039.140
RSGA039.210EA 24.6 EUR
RSGA039.210 RSGA039.160 RSGA039.140
Espátulas duplas, micro, uma extremidade cónica
Espátulas
Micro double spatulas with one conical end, 7 mm wide. Made of stainless steel.