Print…
3,4-Diclorotiofenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
L12031.03 L12031.06
L12031.03EA 26.5 EUR
L12031.03 L12031.06
3,4-Diclorotiofenol ≥97%
3,4-Diclorotiofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂S
Peso Molecular: 179.07 g/mol
Ponto de ebulição: 119…120 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Densidade: 1.407
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004840
Número CAS: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3