2,4,6-Triclorofenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-06-2
Molecular Formula: C6H3Cl3O
Formula Weight: 197.45
Flash Point: 99°(210°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.675
Appearance: White to pale brown
Odour: Phenol-like
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 776729
Merck Reference: 14,9644
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002172
Fórmula:
C₆H₃Cl₃O Ponto de ebulição: 245…246 °C Ponto de Fusão: 63…68 °C Densidade: 1,675 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002172 Número CAS: 88-06-2 EINECS: 201-795-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9644 |