Print…
Adaptadores para juntas com esmerilado padrão, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
241142207 241142301 241142404 241142601 241142901 241144405 241142807 241143203 241143306 241143606 241144208 241144302
SCOT241142207EA 22.4 EUR
SCOT241142207 SCOT241142301 SCOT241142404 SCOT241142601 SCOT241142901 SCOT241144405 SCOT241142807 SCOT241143203 201-1704 SCOT241143606 SCOT241144208 SCOT241144302
Adaptadores para juntas com esmerilado padrão, DURAN®
Adaptadores Adaptadores com juntas NS
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, reduction or expansion, with standard ground conical joints.
Certificações: DIN 12257