Print…
Frascos para oxigénio dissolvido
Fornecedor: Brand
386038 386048
528-1303EA 45.4 EUR
528-1303 BRND386048
Frascos para oxigénio dissolvido
Frascos Frascos de Winkler
Soda-lime glass.
  • Rolha de vidro sólido, esmerilado, cortado obliquamente, pode ser fixada com um clip de fixação
  • Cada frasco é calibrado com a sua própria rolha, por isso os frascos e as rolhas não são intercambiáveis
  • Cada frasco com a sua tampa é rotulado com um número de identificação único
Para determinação do oxigénio dissolvido na água. O volume medido é indicado para ± 0,01 ml. Área de rotulagem branca.