Print…
Pipetas Pasteur
Fornecedor: KARTELL
334 88337/1
KART334EA 0 EUR
KART334 KART88337/1
Pipetas Pasteur
Pipetas Pipetas Pasteur
PE, descartáveis, estéreis ou não estéreis.
  • Pipetas em PE descartáveis com bolbo e graduação
  • A ponta pequena garante uma dosagem precisa da amostra
  • Pipetas não estéreis disponíveis em embalagem múltipla; pipetas estéreis são embaladas individualmente
Atenção: * Capilar