Print…
4-Clorofenol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 26.9 EUR
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-Clorofenol 99+%
4-Clorofenol
Fórmula: C₆H₅ClO
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Densidade: 1,26 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002318
Número CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Encomendar
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %