Print…
2-Clorofenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
8.02253.0100EA 30.2 EUR
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
2-Clorofenol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Clorofenol
Fórmula: C₆H₅ClO
Ponto de ebulição: 175 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002159
Número CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Encomendar
Solubility 28.5 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 174 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (50 °C)
Flash Point 63.9 °C
Refractive Index 1.5579 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials