Print…
2-Clorofenol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 30.3 EUR
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Clorofenol 98+%
2-Clorofenol
Fórmula: C₆H₅ClO
Ponto de ebulição: 173…175 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,262 g/cm³
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002159
Número CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %