Print…
2,5-Diclorofenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
113580500 113582500 113580010
ACRO113580500EA 32 EUR
ACRO113580500 ACRO113582500 ACRO113580010
2,5-Diclorofenol 98%
2,5-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 211 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002174
Número CAS: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light brown Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)