Print…
3,5-Diclorofenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
113610100 113610500
ACRO113610100EA 94.6 EUR
ACRO113610100 ACRO113610500
3,5-Diclorofenol 99%
3,5-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 233 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 64…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002259
Número CAS: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %