Print…
2,4-Diclorofenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 37.3 EUR
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Diclorofenol para síntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002169
Número CAS: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03098
Encomendar
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C