Print…
2,6-Diclorofenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 361 EUR
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-Diclorofenol 99%
2,6-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Peso Molecular: 163 g/mol
Ponto de ebulição: ∼219 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002176
Número CAS: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03099
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %