Print…
Cassetes de inclusão de tecidos, de tipo Mega
Fornecedor: KARTELL
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 334 EUR
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Cassetes de inclusão de tecidos, de tipo Mega
Cassetes histológicas Cassetes de Processamento de Tecidos
Material: POM. Cassetes de inclusão de tecidos de tipo Mega para amostras de grandes dimensões. Dimensões: 28×40×13,6 mm.