3,4-Diclorofenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12256.14
A12256.22
A12256.14EA
89.7
EUR
A12256.14
A12256.22
3,4-Diclorofenol ≥99%
3,4-Diclorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-77-2
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 252-255°
Beilstein Reference: 1907693
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002258
Fórmula:
C₆H₄Cl₂O Ponto de ebulição: 252…255 °C Ponto de Fusão: 64…68 °C Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002258 Número CAS: 95-77-2 EINECS: 202-450-5 UN: 2020 ADR: 6.1,III |